Kiezelgel humidity indicator cards cobalt-free
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
448430100
448430250
ACRO448430100EA
41.8
EUR
ACRO448430100
ACRO448430250
Kiezelgel humidity indicator cards cobalt-free
Kiezelgel
Formule:
SiO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 |
Specification Test Results
Suitability | Passes test |