4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
448810010 448810050
ACRO448810010EA 40.7 EUR
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Kookpunt: 73 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 41…43 °C
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234965
CAS nummer: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %