Diethanolamine ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
449060010
449062500
ACRO449060010EA
170
EUR
ACRO449060010
ACRO449062500
Diethanolamine ACS
Diethanolamine
Formule:
C₄H₁₁NO₂ Kookpunt: 268 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 27…30 °C Dichtheid: 1,0955 g/cm³ Vlampunt: 176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002843 CAS nummer: 111-42-2 UN: 3259 ADR: 8,III Bereik: 01-2119488930-28 |
Specification Test Results
Appearance | Clear viscous liquid |
Water | ≤0.15 % |
Sulfated ash | ≤0.005 % |
GC | ≤1.0 % (Triethanolamine) |
Color scale | ≤15 APHA |
Apparent equivalent weight | 104.0 to 106.0 |