2-Quinolinecarbonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinoline-2-carbonitrile
449580010 449580050
ACRO449580010EA 55.8 EUR
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Kookpunt: 324 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134341
CAS nummer: 1436-43-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %