5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
449600050
449600250
ACRO449600050EA
44.8
EUR
ACRO449600050
ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule:
C₁₀H₁₁N₃ Kookpunt: 333 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 113…115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00020727 CAS nummer: 1131-18-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 117 °C |
HPLC | ≥96.0 % |