4-Phenyl-1-butyne 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
449770050 449770250
ACRO449770050EA 102 EUR
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Formule: C₁₀H₁₀
Kookpunt: 190 °C
Dichtheid: 0,926 g/cm³
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041667
CAS nummer: 16520-62-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %