6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
450940010
450940050
ACRO450940010EA
122
EUR
ACRO450940010
ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formule:
C₈H₄N₂OS Smeltpunt: 212…215 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00296905 CAS nummer: 939-69-5 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |