3,4-Dimethylthiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
450950010
450950050
ACRO450950010EA
122
EUR
ACRO450950010
ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Formule:
C₆H₈S Kookpunt: 144 °C (760 mmHg) Vlampunt: 26 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01764731 CAS nummer: 632-15-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |