2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
451150010
451150050
451150250
ACRO451150010EA
33
EUR
ACRO451150010
ACRO451150050
ACRO451150250
2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Formule:
C₄H₂BrNO₂S MW: 208.04 g/mol Kookpunt: 235…237 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 44…48 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022493 CAS nummer: 13195-50-1 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to tan Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |