4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
451730010
451730100
ACRO451730010EA
50.4
EUR
ACRO451730010
ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formule:
C₉H₁₃NO Kookpunt: 222 °C Dichtheid: 1,008 g/cm³ Vlampunt: 109 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115407 CAS nummer: 702-24-9 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |