3-Methoxypropionic acid 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
453320100 453320500
ACRO453320100EA 124 EUR
ACRO453320100 ACRO453320500
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Formule: C₄H₈O₃
Kookpunt: 116 °C (9 mmHg)
Dichtheid: 1,108 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042654
CAS nummer: 2544-06-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %