2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
453380010 453380050
ACRO453380010EA 118 EUR
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
Kookpunt: 80 °C (,1 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664964
CAS nummer: 41014-43-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %