Cadmium(II) bromide, watervrij 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 47.8 EUR
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II) bromide, watervrij 98%, pure
Cadmium(II) bromide
Formule: Br₂Cd
Kookpunt: 963 °C
Smeltpunt: 566 °C
Dichtheid: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015996
CAS nummer: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %