Kobalt 99+%, powder, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
453910010 453912500
ACRO453910010EA 505 EUR
ACRO453910010 ACRO453912500
Kobalt 99+%, powder, pure
Kobalt
Formule: Co
Kookpunt: 2870 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 1495 °C
Dichtheid: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010935
CAS nummer: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %