Lithium bromide, anhydrous 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
453980010
453980025
453982500
ACRO453980010EA
205
EUR
ACRO453980010
ACRO453980025
ACRO453982500
Lithium bromide, anhydrous 99%, pure
Lithium bromide
Formule:
LiBr MW: 86.84 g/mol Kookpunt: 1265 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 550 °C Dichtheid: 3.46 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011077 CAS nummer: 7550-35-8 Merck Index: 13,05548 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
pH | 6 to 12 (4 % in water) |