2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyrazin-2-ylmethanamine
454160010 454162500
ACRO454160010EA 399 EUR
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formule: C₅H₇N₃
Kookpunt: 87…88 °C (3 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673149
CAS nummer: 20010-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %