3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 63.5 EUR
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Kookpunt: 193 °C
Smeltpunt: 10.5…12 °C
Dichtheid: 1.331 g/cm³
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093622
CAS nummer: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %