Tetrahydrofuraan, extra dry 99.85% Niet gestabiliseerd, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
457070010
457071000
457070025
457070010.EA
144
EUR
457070010.
457071000.
457070025.
Tetrahydrofuraan, extra dry 99.85% Niet gestabiliseerd, AcroSeal®
Tetrahydrofuraan
Formule:
C₄H₈O Kookpunt: 66 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,88 g/cm³ Vlampunt: –21 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005356 CAS nummer: 109-99-9 UN: 2056 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.80 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Peroxides | ≤0.0075 % |