Microplaten, 96-wells, Nunc™ Edge 2.0
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
167425 167542 167554 167574 267427 267544 267556 267576 267566 267578
735-0326EA 144 EUR
735-0326 735-0327 735-0328 735-0329 735-0330 735-0331 735-0332 735-0334 735-0333 735-0335
Microplaten, 96-wells, Nunc™ Edge 2.0
Microplaten Celcultuurplaten
De Nunc™ Edge plaat heeft een ontwerp dat de verdamping en de risico's met betrekking tot het randeffect minimaliseert. Wanneer hij gevuld is met steriel water of media dient de sleuf als een verdampingsbuffer tijdens langdurige incubatie, dit levert consistente, levensvatbare cellen over de hele 96-wells plaat op en deze verhogen op hun beurt de productiviteit voor assays op basis van cellen. Door het gebruik van alle 96 wells mogelijk te maken, kunnen onderzoekers hun experimenten efficiënter plannen, wat resulteert in potentieel lagere kosten en minder productafval.
  • Verminderd randeffect voor resultaten voor de volledige plaat
  • Verkrijg levensvatbare cellen met consistentie tussen wells
  • Verhoog de productiviteit voor assays op basis van cellen
Door de Edge 2.0 plaat te gebruiken in combinatie met de Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multi-mode microplaatlezer, werkt de gevulde sleuf van de plaat als een passieve vochtigheidsregeling. Hierdoor is gelijktijdige incubatie en signaaldetectie tijdens langdurige toepassingen met levende cellen in de plaatlezer mogelijk (met geïntegreerde gasmodule), zonder aanzienlijke verdamping van de vloeistof in de monsterwells.