VWR®, Flessenassemblages, PC, steriel, voor eenmalig gebruik
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2852EA 1140 EUR
734-2852 734-2853 734-2854 734-2855 734-2856 734-2895
VWR®, Flessenassemblages, PC, steriel, voor eenmalig gebruik
Flessen Mediumflessen
Sterile polycarbonate containers, with weldable tubing, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class 7 cleanroom and are manufactured from USP Class VI materials. They comes in a comprehensive size selection with tubing that is completely weldable/sealable.
  • De steriele flessen zijn individueel verpakt en klaar voor gebruik
  • De flessen van verschillende grootte zorgen voor processpecifieke flexibiliteit
  • Bij gebruik met steriele VWR®-buisjessets zijn de mogelijkheden eindeloos
  • Gammabestraald tot