Capillaire kolommen BP1 PONA
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
054818 054950
568-0237EA 1340 EUR
568-0237 568-0241
Capillaire kolommen BP1 PONA
Kolommen voor chromatografie
Deze 100% dimethylpolysiloxaan kolommen zijn ontworpen voor de analyse van petroleumproducten.
  • Een niet-polaire fase, die geschikt is voor PONA-analyses
Geschikte vervanging voor: Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Max. injectietemperatuur: 340 °C.