Handschoenen, nitril/neopreen, Microflex® 93-260
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-260/9.5-10 93-260/6.5-7 93-260/7.5-8 93-260/8.5-9 93-260/10.5-11 93-260/5.5-6
112-4642EA 38.2 EUR
112-4642 112-4639 112-4640 112-4641 112-4637 112-4638
Handschoenen, nitril/neopreen, Microflex® 93-260
Handschoenen
Deze handschoenen voor zware werkzaamheden en voor eenmalig gebruik hebben een drielaags ontwerp voor superieure bescherming tegen agressieve chemicaliën, waaronder zuren, solventen en basen.
  • Poedervrij, gestructureerde vingertoppen
  • De flinterdunne structuur zorgt voor een betere vingergevoeligheid en beweeglijkheid
  • Extra zacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, vingergevoeligheid en flexibiliteit tijdens langdurig dragen
  • Lagere AQL-waarde voor gaatjes (0,65 AQL) en een langere manchet voor betrouwbare bescherming tegen