Nitril handschoenen, Microflex® 93-243
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-243/8.5-9 93-243/9.5-10 93-243/10.5-11 93-243/6.5-7 93-243/7.5-8 93-243/5.5-6
112-4579EA 114 EUR
112-4579 112-4580 112-4575 112-4577 112-4578 112-4576
Nitril handschoenen, Microflex® 93-243
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt uit een zachte nitril samenstelling. Deze samenstelling biedt een betere perforatie- en chemische bestendigheid dan natuurrubberlatex.
  • Ontworpen met manchet met ellebooglengte (400 mm) om extra bescherming aan de onderarm en extra veiligheid tegen kruisverontreiniging te bieden
  • Het verbeterde ontwerp van de manchet voorkomt dat de handschoenen afrollen
  • De gestructureerde vingers en palm zorgen voor een stevige grip bij verschillende toepassingen
  • De handschoenen zijn verpakt in polyester zakken om de