Industriële handschoenen, uvex phynomic wet
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6006009 6006008 6006007 6006010
UVEX6006009EA 53.8 EUR
UVEX6006009 UVEX6006008 UVEX6006007 UVEX6006010
Industriële handschoenen, uvex phynomic wet
Handschoenen
Deze handschoen uit polyamide en elastaan met Aqua-polymeerschuim coating op de palm en vingertoppen is bijzonder geschikt voor vochtige/olieachtige omgevingen.
  • Uitstekende beweeglijkheid
  • Goede droge en natte grip
  • De hoge mate van ademend vermogen zorgt voor een optimaal draagklimaat en -comfort
  • Waterafstotende coating en voering
  • Olie-emulsies worden afgevoerd, olie wordt geabsorbeerd
  • Huidvriendelijk, dermatologisch goedgekeurd
Ideaal voor gebruik bij meer veeleisende toepassingen.binnen- en buitenshuis. Typische toepassingen zijn onder meer: Fijn montagewerk/montagewerk, algemene onderhoudswerken en precisiewerk.
Certificaten: EN 388:2016 (3131X)
OEKO-TEX® Standard 100