Veiligheidslaarzen, met veters, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FW65BKR39 FW65BKR40 FW65BKR44 FW65BKR46 FW65BKR45 FW65BKR47 FW65BKR48 FW65BKR41 FW65BKR42 FW65BKR43
114-7194EA 95.7 EUR
114-7194 114-7195 114-7199 114-7201 114-7200 114-7202 114-7203 114-7196 114-7197 114-7198
Veiligheidslaarzen, met veters, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Schoenen en laarzen
Zeer duurzame, antistatische veiligheidslaars gemaakt van een waterbestendige splitleren bovenkant met ademende textielen inzetstukken en een dualdensity EVA/rubberen zool bestendig tegen olie en warmte (tot 300 °C).
  • Ademende binnenvoering
  • Schokabsorberende hiel
  • Flexibel schuimkussen aan de achillespees
  • Stalen neusbescherming (200 J)
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
Geschikt voor militair en veiligheidspersoneel.
Kleur: Zwart
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S3, HRO.