VWR®, Filterkolven, met glazen slangaansluiting
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
511-0260EA 24.2 EUR
511-0260 511-0261 511-0262 511-0263 511-0264
VWR®, Filterkolven, met glazen slangaansluiting
Kolven Filterkolven
Borosilicaatglas 3.3.
  • Geschikt voor warme en koude filtratie
  • Zeer goed bestand tegen chemicaliën en thermische schokken
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Wit etiketgebied
Due to the heavy wall thickness the flask is vacuum tight.
Certificaten: ISO 6556.