HPLC-kolommen, ZORBAX® Eclipse Plus
Leverancier: Agilent
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
959793-902 959990-902 959993-302 959941-302 959731-902 959963-902 959963-906 959941-902 959936-902 959941-906 959943-906 959741-902 959964-902 959963-302 959961-302 959933-902 959964-906 959743-902 959743-906 959763-902 959763-906 959936-906 959943-902 959990-906 959993-306 959964-302 959996-918 959701-902 959701-906 959701-918 959731-906 959733-902 959733-906 959741-906 959741-918 959746-902 959764-902 959764-906 959764-918 959793-906 959931-902 959931-906 959931-918 959933-906 959941-306 959943-918 959946-902 959946-906 959961-902 959961-906 959961-918 959963-306 959963-918 959964-306 959964-918 959990-318 959990-918 959993-902 959993-906 959993-918 959994-302 959996-902 959996-906 959963-912 959951-902 959741-912 959930-902
HEWL959793-902EA 735 EUR
HEWL959793-902 554-1424 554-1425 HEWL959941-302 HEWL959731-902 HEWL959963-902 HEWL959963-906 554-1420 554-1419 554-1421 554-1422 HEWL959741-902 554-1423 HEWL959963-302 HEWL959961-302 HEWL959933-902 554-1430 554-1431 554-1432 554-1433 554-1434 554-1435 554-1436 554-1437 554-1438 HEWL959964-302 HEWL959996-918 HEWL959701-902 HEWL959701-906 HEWL959701-918 HEWL959731-906 HEWL959733-902 HEWL959733-906 HEWL959741-906 HEWL959741-918 HEWL959746-902 HEWL959764-902 HEWL959764-906 HEWL959764-918 HEWL959793-906 HEWL959931-902 HEWL959931-906 HEWL959931-918 HEWL959933-906 HEWL959941-306 HEWL959943-918 HEWL959946-902 HEWL959946-906 HEWL959961-902 HEWL959961-906 HEWL959961-918 HEWL959963-306 HEWL959963-918 HEWL959964-306 HEWL959964-918 HEWL959990-318 HEWL959990-918 HEWL959993-902 HEWL959993-906 HEWL959993-918 HEWL959994-302 HEWL959996-902 HEWL959996-906 HEWL959963-912 HEWL959951-902 HEWL959741-912 HEWL959930-902
HPLC-kolommen, ZORBAX® Eclipse Plus
Kolommen voor chromatografie
Eclipse Plus-kolommen worden aanbevolen voor de eerste methodeontwikkeling van pH 2 tot 9 en bieden een hoge resolutie en uitstekende piekvorm van alle soorten verbindingen.
  • Hoog prestatieniveau (piekvorm, efficiëntie, resolutie en levensduur) bij alle monstertypen: zuren, basen en neutralen
  • Superieure reproduceerbaarheid met strengere kwaliteitsborgings-/kwaliteitscontroletests
  • Verbeterde, gepatenteerde silicaproductie met productcontrole van begin tot einde