Chemisch bestendige cleanroom overalls, Kimtech™ A8
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47693 47694 47691 47696 47697 47695 47692
113-8623EA 195 EUR
113-8623 113-8624 113-8621 113-8626 113-8627 113-8625 113-8622
Chemisch bestendige cleanroom overalls, Kimtech™ A8
Wegwerpkleding
Deze overalls vervaardigd uit een ultralichte luchtdoorlatende SMS-stof bieden een type 6 gelimiteerde bescherming tegen spatten van chemicaliën en type 5 bescherming tegen deeltjes.
  • Pluisarme stof, Helmke Drum Categorie III
  • 94% bacteriefiltratie-efficiëntie
  • Ontwerp zonder capuchon met hoge kraag
  • Elastische manchetten en ingebouwde duimlussen om blootstelling van de huid te verminderen
  • Stof is antistatisch behandeld
  • Geen label aan de buitenzijde
Ideaal voor gebruik in niet-steriele farmaceutische productie, in biomedisch onderzoek, magistrale bereidingen en biotechnologie. Geschikt voor gebruik in ISO 7&8/Klasse C&D cleanrooms.
Gewicht: 45 g/m²
Certificaten: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5/6, EN1073-2, EN1149-5
Verpakking: 1 grote zak van 25 overalls, individueel verpakt per doos.