Celcultuurkamers, Nunc™ High Density Cell Factory™ systeem
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
169102 169118 169160
NUNC169102EA 1162 EUR
NUNC169102 NUNC169118 NUNC169160
Celcultuurkamers, Nunc™ High Density Cell Factory™ systeem
Bioreactoren
Het Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ systeem biedt een groter celgroeioppervlak en een hogere opbrengst dan het standaard Cell Factory™ systeem, of gelijkaardige multi-tray systemen voor cultuur met adherente cellen. Het is een efficiënte, budgetvriendelijke optie om de productiecapaciteit en de celcultuuropbrengst te verhogen met hetzelfde ruimtegebruik.
  • Gecertificeerde Nunclon™∆-oppervlaktebehandeling zorgt voor optimale condities voor celhechting en -groei
  • Verhoogde opbrengst door 30% groter celgroeioppervlak met zelfde ruimtegebruik als standaard Cell Factory™
  • Verhoogde werk- en behandelingsefficiëntie door een hogere output per procesgang
  • Verhoog productiecapaciteit zonder kapitaalinvestering
  • Verminderd materiaalgebruik en verlaagde decontaminatie- en afvalverwijderingskosten
Its has additional layers. Cell factory systems are designed to optimise any process by increasing output, while maintaining the same manufacturing footprint as with the standard cell factory system.
Consume less and reduce decontamination and waste disposal costs.