Cleanroom doekjes, steriel, TechniCloth®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TechniCloth®
TEXWTX3410EA 1360 EUR
TEXWTX3410
Cleanroom doekjes, steriel, TechniCloth®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Dit non-woven doekje vervaardigd uit een mix van 55% cellulose en 45% polyester is zeer geschikt voor algemene toepassingen in ruimtes waar efficiënt gebruik en zuiverheid van essentieel belang zijn.
  • Chemisch bestand tegen bloostelling aan gebruikelijke schoonmaakoplossingen en desinfecterende oplossingen, zoals bleekmiddelen, fenolen en quaternaire ammoniumverbindingen
  • Laag gehalte aan extraheerbare stoffen, bindmiddelvrij
  • Hoog absorptievermogen en kracht
  • Buitenzak kan vooraf met alcohol schoongeveegd worden voordat de binnezak in steriele ruimtes wordt binnengebracht
  • Dankzij kwartgevouwen doekjes kan er zeer efficiënt gereinigd worden
  • Klein formaat voor gemakkelijke opslag
  • Gammabestraald tot een SAL (Sterility Assurance Level) van 10-6
Ontwikkeld voor het reinigen en het polijsten van apparatuur en omgevingsoppervlakken tijdens en na het productieproces. Ook geschikt voor het reinigen in steriele omkleedruimtes en voor het voorkomen van morsen.
Kleur: Wit.
Verpakking: 100 kwart-gevouwen doekjes per zak. 1 stapel van 20 doeken per binnenzak, 5 binnenzakken van 20 doeken per zak, 15 zakken per doos.