Vizieren, uvex pheos visor
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9906.002 9906.003 9906.005 9906.006 9906.007 9906.008
111-1935EA 82 EUR
111-1935 111-1936 111-1937 111-1938 111-1939 111-1940
Vizieren, uvex pheos visor
Gelaatsschermen
Polycarbonaat vizier met uvex supravision excellence coating technologie: Permanent anti-damp aan de binnenkant en uiterst krasbestendig aan de buitenkant. Ideaal voor werkplaatsen waar u vaak wisselt tussen binnen- en buitenomgeving, van licht naar donker.
  • Beschikbaar met twee alternatieve bevestigingsmiddelen: Mechanisch zijstuk of automatische magnetische vergrendeling
  • Compatibel met de uvex pheos E-S-WR en uvex pheos B-S-WR veiligheidshelmen en ook met de uvex pheos alpine veiligheidshelm voor werken op hoogte
  • Kan met de uvex K2H en uvex K2H magnet oorkappen gecombineerd worden
Gecertificeerd voor toepassingsgebieden 3 (vloeistoffen) en 9 (hete vaste stoffen en gesmolten metaal)
pheos SLB 1: Gecertificeerd in overeenstemming met GS-ET 29 als Klasse 1 vizier voor bescherming tegen vlambogen (4 kA)
pheos SLB 2: Gecertificeerd in overeenstemming met GS-ET 29 als Klasse 2 vizier voor bescherming tegen vlambogen (7 kA), inclusief kinbeschermer
Bestelinformatie: Helm niet inbegrepen. Een vizieradapter 9790.067 is vereist voor combinatie met de uvex pheos alpine veiligheidshelm.