Flessen, brede hals, dubbele wand, met GLS 80® schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
242565456 242564451
215-4157EA 638 EUR
215-4157 215-4156
Flessen, brede hals, dubbele wand, met GLS 80® schroefdraad, DURAN®
Flessen Glazen flessen
De dubbelwandige GLS 80® flessen met brede hals uit DURAN® borosilicaatglas 3.3 bevatten een geïntegreerde mantel die de inhoud isoleert van de externe omgeving. Verwarmde of gekoelde vloeistoffen kunnen doorheen de ommanteling circuleren om de temperatuur in de fles met schroefdop te regelen. De dubbelwandige flessen zijn een afsluitbaar en flexibeler alternatief voor open bekers met mantel.
  • Simpele, goedkope, ommantelde chemostaat of bioreactor voor celcultuur
  • Fles voor temperatuurgeregelde reacties zoals enzymafbraak
  • Eenvoudig roerreactorsysteem