Spuitfilters, ValuPrep™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4114 4118 6054540 6054541
516-7574EA 1830 EUR
516-7574 516-8925 PALL6054540 PALL6054541
Spuitfilters, ValuPrep™
Filters Spuitfilters
ValuPrep-spuitfilters bieden het vertrouwen van Pall-membranen in voordelige verpakkingen van 1000 stuks.
  • Verkrijgbaar in de maten 13 en 25 mm
  • Verkrijgbaar in poriegroottes van 0,2 en 0,45 µm, bevat Pall PTFE, PVDF, Nylon- en wwPTFE-membranen
These syringe filters are ideal for routine laboratory HPLC or UHPLC analyses.