Rapid Translation System (RTS), Kits voor tarwekiemen
Leverancier: biotechrabbitTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Het RTS (Rapid Translation System) is een schaalbaar in-vitro eiwitexpressieplatform dat een groot aantal eiwitten produceert voor karakteriseringsstudies, functionele analyses of structurele analyses. RTS maakt zowel de transcriptie als omzetting van High-Yield (HY) en celvrije, continu wisselende (CECF)-technologieën mogelijk met systemen gebaseerd op bacteriële (E. coli) of eukaryotische (tarwekiemen) cellysaten. RTS biedt het voordeel van een celvrij eiwitexpressiesysteem en elimineert hierbij de noodzaak voor laboratoria om vooraf en achteraf stappen te nemen die bij celgebaseerde expressiesystemen horen.
Kits voor tarwekiemen
RTS 100 CECF-kit voor tarwekiemen: microgramschaal eiwitexpressie van functionele eukaryotische eiwitten
Zeer succesvolle expressie van eukaryotische eiwitten
Hoge opbrengsten door de microplaat van het CECF-apparaat
Maximaliseert de productie van actieve warmtegevoelige eiwitten, door een optimale reactietemperatuur van 24 °C
Voorkom klonen - scheid uw eiwit rechtstreeks af van PCR-producten van recombinante organismen
RTS 500 CECF-kit voor tarwekiemen: milligramschaal eiwitexpressie van functionele eukaryotische eiwitten
Celvrije expressie tot 1 mg functionele eukaryotische eiwitten
Zeer succesvolle expressie van eukaryotische eiwitten, in het algemeen zonder sequentieoptimalisatie
Maximaliseert de productie van actieve warmtegevoelige eiwitten, door een optimale reactietemperatuur van 24 °C