Accessories
Leverancier: biotechrabbit
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BR1401601 BR1401701 BR1401801
733-2336EA 385 EUR
733-2336 733-2337 BTRABR1401801
Accessories
Eiwitexpressie Reagentia voor eiwitexpressie
Supplementen en accessoires voor Rapid Translation System (RTS).
RTS DnaK-supplement: E. coli -begeleidingsmix om de correcte opvouwbaarheid te verbeteren en de oplosbaarheid van grote eiwitten te optimaliseren
Verbeter de oplosbaarheid van eiwitten afgescheiden met RTS-kits voor E. coli
Verbeter de functionele activiteit van eiwitten afgescheiden met RTS-kits voor E. coli
Geen begrenzing van het substraat met betrekking tot de eiwitgrootte
Gemakkelijk te combineren met E. coli -platformen RTS 100 en 500
RTS GroE-supplement: E. coli-begeleidingsmix om de correcte opvouwbaarheid te verbeteren en de oplosbaarheid van afgescheiden eiwitten te optimaliseren
Verbeter de oplosbaarheid van eiwitten afgescheiden met RTS-kits voor E. coli
Verbeter de functionele activiteit van eiwitten afgescheiden met RTS-kits voor E. coli
RTS Aminozuurmonsternemer: set van 20 afzonderlijke aminozuren voor het labelen van specifieke eiwitten van aminozuren voor het bepalen van de structuur
Ideaal voor het labelen van eiwitten voor NMR- en röntgenanalyses
Voor gebruik met RTS 500- en RTS 9000-kits voor E. coli