VWR®, Cleanroomhandschoenen, Nitril, voor klasse 100, ISO 5
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
112-4542EA 312 EUR
112-4542 112-4541 112-4540 112-4539 112-4538 112-4537
VWR®, Cleanroomhandschoenen, Nitril, voor klasse 100, ISO 5
Handschoenen
VWR® nitrilhandschoenen voor cleanrooms zijn vervaardigd uit een synthetisch copolymeer van acrylonitril, butadieen en methylacrylzuur en bieden betrouwbare, duurzame en comfortabele handbescherming tijdens veeleisende cleanroomtoepassingen. De tweehandige handschoenen vertonen een hoge treksterkte en een sterke permeatieweerstand tegen een grote verscheidenheid aan oplosmiddelen, zuren en basen.
  • Zorg voor uitzonderlijk lage deeltjesaantallen
  • Getextureerde vingers verbeteren de grip op componenten
  • De taps toelopende manchet met kralen zorgt voor een veilige pasvorm
  • Statisch dissipatief om schadelijke statische ontladingen te voorkomen
  • Bevat geen natuurlijk rubberlatex
  • Siliconenvrij materiaal minimaliseert ionische verontreinigingen en de overdracht van niet-vluchtige resten (NVR).
  • Vlekt niet en vlekt niet: Verminder het risico op besmetting van onderdelen of componenten die door de gebruiker worden gehanteerd, zelfs tijdens langdurige slijtage
Geschikt voor gebruik in cleanrooms van klasse 100, ISO 5, M3.5 of hoger.
Kwaliteit getest volgens ASTM-, FTMS- en IEST-normen.
Certificaten: EN 374-2/3; Cat. III; AQL 1,5
Verpakking: 100 handschoenen per dubbele zak, 10 zakken per doos. De handschoenen worden dubbel verpakt in afgedichte polyethyleen cleanroomzakken. Elk karton heeft een dubbele wand. IPA-bestendige inkt wordt gebruikt op de labels van zakken en kartonnen.