Smeltpuntapparaten, M-565
Leverancier: BUCHI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
051998 11058004
621-0044EA 11910 EUR
621-0044 BUCH11058004
Smeltpuntapparaten, M-565
Smeltpuntapparaten
M-565 is een geavanceerd geautomatiseerd instrument met videomogelijkheden voor professionele kwaliteitscontrole in een gereguleerde omgeving. Biedt alle bovenstaande functies in combinatie met geautomatiseerde bepaling van smelt- en kookpunten. Het product is beschikbaar als een 'Professional set' met of zonder de monsterlader M-569 - zie het gedeelte over toebehoren verderop voor meer informatie.
  • Realtime videoweergave met zesmaal vergroting
  • Videoafspeelfunctie met variabele snelheid
  • Exclusieve, optionele toebehoren waaronder smeltpuntbewakingssoftware,