Klimaatkasten, serie MKF
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9020-0380 9020-0378 9020-0379 9020-0381 9020-0408 9020-0409
BIND9020-0380EA 0 EUR
BIND9020-0380 BIND9020-0378 BIND9020-0379 BIND9020-0381 390-1669 390-1670
Klimaatkasten, serie MKF
Testkamers Testkamers voor milieutests
De klimaatkasten van de serie MKF zijn speciaal ontworpen als nauwkeurige verwarmings- en koelingskasten voor industriële materiaaltesten en milieusimulatietoepassingen. De kasten zijn ideaal voor snelle temperatuurwisselingen, uitgerust met vochtigheidscontrole en hebben een hogere capaciteit dan de klassieke klimaatkasten. De binnenkamer van roestvrij staal heeft deurverwarming, een verwarmd kijkvenster met LED-binnenkamerverlichting en een programmeerbare condensatiebescherming voor monsters.
  • De MCS-controller kan 4 potentiaalvrije schakelcontacten activeren
  • APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie en airconditioningtechnologie zorgen voor een gelijkmatige temperatuur- en vochtigheidsverdeling in de gehele nuttige ruimte
  • Geïntegreerd waterreservoir van 20 l, met alarmwaarschuwing in het geval van onvoldoende vers water in het reservoir
  • Gebruiksvriendelijk LCD-kleurenscherm en overzichtelijk menu, realtimeklok en geïntegreerde elektronische chart recorder
  • Afzonderlijk instelbare temperatuurbeveiliging klasse 2 (DIN 12880) met optisch alarm
  • Elektronisch gecontroleerde vochtigheidsregeling en ontvochtigingssysteem met capacitieve vochtigheidssensor
  • Instelbare hellingsfunctie, Pt100-temperatuursensor en cfk-vrij koelmiddel R-404A
Certificaten: IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 20. Conform DIN EN 60068-2-30: 2006-06, DIN EN 60068-2-38: 2010-06, DIN EN 60068-3-5:2002-12 en MIL STD 810:2000-01
Leveringsinformatie: Geleverd met één roestvrijstalen legbord, een Binder Test-certificaat, compressorkoeling, verdamper, cfk-vrij koelmiddel R-404A, 4 zwenkwielen, 2 met rem, thermische isolatie, Pt100-temperatuursensor en APT-COM™ 3 Basic Edition communicatiesoftware. De kasten hebben een Ethernet-interface, links een doorvoer met siliconenstop met een diameter van 50 mm en zijn geleverd met een kit voor veilige aansluiting van de watertoevoer en -afvoer tot een hoogte van 1 m. Er is een breed gamma aan toebehoren beschikbaar, kalibratie en validatie is mogelijk. Voor meer details omtrent het gamma, gelieve onze site http://be.vwr.com te raadplegen of contact op te nemen met onze customer service. Let op: alle MKT-kasten vereisen driefasenspanning.