Handschoenen voor algemeen gebruik, DermiFlex Ultra Glove, A352
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A352G8RL A352G8RM A352G8RXL
112-4591EA 59.3 EUR
112-4591 112-4592 112-4593
Handschoenen voor algemeen gebruik, DermiFlex Ultra Glove, A352
Handschoenen
Deze handschoenen uit nylon en spandex met PU- en nitrilschuim coating op de palm en vingers zijn ideaal voor precisiehanteringen.
  • ¾ gecoat voor extra bescherming aan de rug van de hand
  • Naadloze, ademende gebreide voering voor comfort en beweeglijkheid
EN 388 (3131)
Certificaten: EN 388:2016 +A1:2018 - 4.1.3.1.X.