Nitril handschoenen, EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Leverancier: BIOZYM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
743135X_U 743136 743137X_U 743138X_U
BZYM743135X_UEA 0 EUR
BZYM743135X_U 112-4687 BZYM743137X_U BZYM743138X_U
Nitril handschoenen, EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt uit een synthetisch zacht nitril polymeer (acrylonitril-butadieen), gebaseerd op de Twinshield™ technologie. Ze bieden bescherming tegen chemicaliën, micro-organismen en virussen (viruspenetratietest doorstaan in overeenstemming met ISO 16604:2004 procedure B en ASTM F1671-97b).
  • Dubbele barrièrebescherming met een groene buitenlaag op een witte binnenlaag
  • Gestructureerde afwerking op de vingertoppen voor een betere grip
  • Vrij van thiazolen en thiurams
  • Bevatten geen natuurlatex en voorkomen dus allergische reacties Type I
  • "Eco-logical": 50% meer producten in commercieel verkrijgbare verpakking beperkt de CO₂ uitstoot en helpt om plaats te besparen
  • Verpakking gemaakt van gerecycleerd papier
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 Virus, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 0,25