Valbeschermingsharnassen, Miller H-Design® Duraflex™ 2 punts-harnas met 2 lussen
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1032872 1032871 1032873
118-0440EA 157.21 EUR
118-0440 113-8649 113-8650
Valbeschermingsharnassen, Miller H-Design® Duraflex™ 2 punts-harnas met 2 lussen
Valbescherming Valharnassen
Miller H-Design® Duraflex™ 2-punts harnas met twee weefsellussen aan de voorkant en automatische gespen aan de borst- en beenriemen. De Miller H-Design®-harnassen zijn bedoeld voor constructie en algemene industriesectoren en bieden meer comfort, bewegingsvrijheid en veiligheid voor werknemers.
  • Riemen zijn vervaardigd uit Duraflex Stretch en zwarte weefselband (PES met PTFE-behandeling)
  • Riemen zijn waterafstotend en behandeld tegen vlekken
  • Sternaal verankeringspunt met lange weefsellussen
  • Rugverankering (D-ring) uit verzinkt staal met een zilveren toplaag
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable