Valbeschermingsharnassen, Miller H-Design® 2 pts met 2 lussen
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1032839 1032840 1032841
113-8651EA 111.09 EUR
113-8651 113-8652 113-8653
Valbeschermingsharnassen, Miller H-Design® 2 pts met 2 lussen
Valbescherming Valharnassen
Miller H-Design® 2-punts harnas met gespen aan borst- en beenriemen en twee sternale weefsellussen. De Miller H-Design®-harnassen zijn een nieuwe generatie harnassen voor contructie en algemene industriesectoren en bieden meer comfort, bewegingsvrijheid en veiligheid voor werknemers.
  • Riemen zijn vervaardigd uit Duraflex Stretch en zwarte weefselband (PES met PTFE-behandeling)
  • Riemen zijn waterafstotend en behandeld tegen vlekken
  • Sternaal verankeringspunt met lange weefsellussen
  • Rugverankering (D-ring) uit verzinkt staal met een zilveren toplaag en gespen