Elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem, groot
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
118-0536EA 50.7 EUR
118-0536
Elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem, groot
Veiligheidssloten
Max. beugeldiameter: 7,00 mm
Min. beugelopening: 20,00 mm
Stekkerdiameter: 89,00 mm
Stekkerlengte: 127,00 mm