Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 72-400
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
72-400/7 72-400/8 72-400/10 72-400/9 72-400/11
ANSE72-400/7EA 152 EUR
ANSE72-400/7 ANSE72-400/8 ANSE72-400/10 ANSE72-400/9 ANSE72-400/11
Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 72-400
Handschoenen
Deze middelzware handschoenen zijn gebreid van roestvrij staal, polyester, Lycra®, HPPE en glasvezel en zorgen voor een uitstekende snijbestendigheid en een betere duurzaamheid.
  • Hoogste snijbescherming met behoud van comfort en flexibiliteit
  • Machinewasbaar: krimpt niet, zelfs na meerdere wasbeurten op hoge temperatuur
  • Ambidexter: geen paar nodig en dus budgetvriendelijker
  • Latexvrij: geen risico op Type I allergieën
Ideaal voor toepassingen bij voedselverwerking waaronder de verwerking van vis, vlees, gevogelte, fruit en groenten (sorteren, reinigen, schillen).
Certificaten: EN 388:2016 (3X4XE), Cat. II
Goedgekeurd voor voedselcontact