Mouwbeschermers, snijbestendig, HyFlex® 11-250/11-251
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-250/12N 11-250/12W 11-250/16N 11-250/16W 11-251/12N 11-251/12W 11-251/16N 11-251/16W
ANSE11-250/12NEA 352 EUR
ANSE11-250/12N ANSE11-250/12W ANSE11-250/16N ANSE11-250/16W ANSE11-251/12N ANSE11-251/12W ANSE11-251/16N ANSE11-251/16W
Mouwbeschermers, snijbestendig, HyFlex® 11-250/11-251
Werkkleding
Deze mouwen zijn gemaakt van hoogwaardig polyethyleen (HPPE) en zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met elke snijbestendige HyFlex® handschoen.
  • INTERCEPT™ snijbestendige technologie zorgt voor ongeëvenaarde snijbescherming en een zacht en koel gevoel voor de arbeider
  • Het naadloze ontwerp en een keuze in verschillende lengten en breedten zorgt voor een uitstekende pasvorm en comfort gedurende de hele dag
  • Beschikbaar met of zonder duimgat
Ideaal voor de assemblage van metalen onderdelen en componenten, persen van lichte metalen, onderhoud en basisassemblage.
Steken per inch: 15
Certificaten: EN 388 (2542); Cat. II