Vergrendelingssysteem voor kogelkranen, Prinzing
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
800110 800111
118-0534EA 49.21 EUR
118-0534 118-0535
Vergrendelingssysteem voor kogelkranen, Prinzing
Veiligheidssloten
Deze systemen vergrendelen leidingen van 50 tot 200 mm in ofwel geopende/gesloten (klein) ofwel gesloten (groot) stand.
  • De beide helften van het systeem omvatten de kogelkraanhendel om de kraan te beveiligen tegen ongewilde activering
  • Gemaakt van uiterst stevig PP
Max. beugeldiameter: 7,24 mm
Min. beugelopening: 38,00 mm
Leidingdiameter: 14,50 - 52,50 mm (klein); 50 - 200 mm (groot).