Aangedreven luchtademhalingssysteem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TR619E TR602E TR6130E TR6600 TR-6580E TR-6710E TR-6310E TR-6110E TR-6820E
111-2220EA 2430 EUR
111-2220 111-2218 111-2219 111-2222 111-2129 111-2550 MMMATR-6310E MMMATR-6110E 111-2130
Aangedreven luchtademhalingssysteem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
De Versaflo™ powered air Turbo TR-600 is een aan een riem bevestigd luchtzuiveringsapparaat. In combinatie met een van de door 3M goedgekeurde helmen vormt het een bekrachtigd systeem voor ademhalingsbescherming tegen deeltjes, hinderlijke geuren (indien van toepassing) en gassen en dampen.
  • Drie door de gebruiker te selecteren stroomsnelheden voor verbeterd comfort
  • Gecontroleerde luchtstroom zorgt voor een constante luchtstroom terwijl de batterij leeg raakt of het filter wordt geladen met deeltjes
  • Display toont de laadstatus van de batterij en de laadstatus van deeltjes tijdens gebruik
  • Er is geen gebruikerskalibratie van de turbo vereist
  • Elektronisch akoestisch, visueel en trilalarm in geval van een bijna lege batterij en/of lage luchtstroom
  • Eenvoudige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening met twee knoppen
  • Lichtgewicht lithium-ionbatterij met LED om de laadstatus aan te geven
  • Inlaatpluggen voor volledige onderdompeling en reiniging, voldoet aan IP 54- en IP 67-classificaties voor gebruik in ontsmettingsdouche en tijdelijke onderdompeling bij gebruik met reinigings- en opslagpluggen
De TR-600 kan worden gebruikt met de volgende 3M-helmen: S-serie, M-serie, HT-622/HT-629/HT-639, HT-707/HT-748/HT-749 en SG9100 Air en SG9100 FX Air.
Certificaten: EN 12941 (klasse TH2 of TH3 afhankelijk van helm)
Bestelinformatie: De aangedreven luchteenheid TR-602E bevat een luchtstroomindicator (TR-971) en een vonkenvanger (TR-662 x2). Het bevat geen filter, riem, batterij of oplader. Deze onderdelen dienen apart besteld te worden.
De starterkit TR-619E bevat de TR-602E Turbo, A2P-filter, filterdeksel, voorfilters (x10), vonkenvanger (x2), gemakkelijk schoon te maken riem, batterij met hoge capaciteit, batterijladerset voor één station, BT-30 ademhaling met lengteaanpassing buis en luchtstroomindicator.