E/E absolute 99
Leverancier: KLINIPATH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl alcohol
4099-9005 4099-9010
VWRK4099-9005EA 23.1 EUR
VWRK4099-9005 VWRK4099-9010
E/E absolute 99
Ethanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kookpunt: 78.3
Smeltpunt: -117
Vlampunt: 12 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806