Eenkanaalspipetten, mechanisch, vast/variabel volume, Finnpipette™ F1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4641010N 4641020N 4641030N 4641040N 4641050N 4641060N 4641070N 4641080N 4641090N 4641100N 4641110N 4641120N 4641130N 4641140N 4651020N 4651030N 4651040N 4651050N 4651060N 4651070N 4651080N 4651090N 4651100N 4651110N 4651120N 4651130N 4651140N
613-5541EA 238 EUR
613-5541 613-5542 613-5543 613-5544 613-5545 613-5546 613-5547 613-5548 613-5549 613-5550 613-5551 613-5552 613-5553 613-5554 613-5555 613-5556 613-5557 613-5558 613-5559 613-5560 613-5561 613-5562 613-5563 613-5564 613-5566 613-5565 613-5567
Eenkanaalspipetten, mechanisch, vast/variabel volume, Finnpipette™ F1
Pipetten Micropipetten
Finnpipette™ F1-pipetten leveren prestaties met uitstekende nauwkeurigheid. Het lichte ontwerp maximaliseert het gebruikscomfort en vermindert de belasting.
  • Het mechanisme voor volume-instelling is stiller en lichter en vereist meer dan 50% minder krachten vergeleken met oudere modellen
  • De betere grip op de volume-instellingsknop garandeert moeiteloze en nauwkeurige aanpassing
  • De veilige volume-instelling voorkomt ongewenste volumeveranderingen tijdens gebruik
  • De vingersteun kan 120° gedraaid worden voor comfortabel rechts- en linkshandig gebruik, dit zorgt ervoor dat de hand kan ontspannen tijdens pipetteercycli
  • De lichte handgreep in combinatie met de lage zuiger en de tipbevestigings- en ejectiekrachten helpen het risico op overbelasting (RSI) te verminderen
  • De super blow-out-functie levert 150% meer druk om de efficiënte dosering van microvolumes te verzekeren en om capillaire werking te voorkomen bij modellen tot 50 µl en lager
De pipetten zijn ideaal voor toepassingen met dure reagentia en waardevolle monsters dankzij hun blow-out-functie voor de effectieve dosering van microvolumes, samen met het verzekerde mechanisme voor volume-instelling dat ongewenste volumeverandering tijdens het pipetteren voorkomt.
5 jaar garantie met handige online registratie.
*Micro
Colour coded together with Finntips for easier recognition of compatible tips.
Leveringsinformatie: Geleverd met één opening en kalibratiesleutel, één onderhoudsset (incl. smeervet en O-ringen), één kalibratierapport, en een gebruikshandleiding (Engels, Frans, Duits, Spaans).
GLP-kits zijn ook beschikbaar.