Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, Finnpipette™ F1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4661000N 4661010N 4661020N 4661030N 4661040N 4661050N 4661060N 4661070N 4661080N 4661090N
613-5568EA 631 EUR
613-5568 613-5569 613-5570 613-5571 613-5572 613-5573 613-5574 613-5575 613-5576 613-5577
Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, Finnpipette™ F1
Pipetten Micropipetten
Finnpipette™ F1-pipetten leveren prestaties met uitstekende nauwkeurigheid. Het lichte ontwerp maximaliseert het gebruikscomfort en vermindert de belasting.
  • Het mechanisme voor volume-instelling is stiller en lichter en vereist meer dan 50% minder krachten vergeleken met oudere modellen
  • De betere grip op de volume-instellingsknop garandeert moeiteloze en nauwkeurige aanpassing
  • De veilige volume-instelling voorkomt ongewenste volumeveranderingen tijdens gebruik
  • De vingersteun kan 120° gedraaid worden voor comfortabel rechts- en linkshandig gebruik, dit